Documenti fondamentali
L1632
Sigma-Aldrich
Dodecanoic anhydride
~99%
Sinonimo/i:
Lauric anhydride
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)10CO]2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
~99%
Punto di fusione
41-43 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
NWADXBLMWHFGGU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)