286486
Dodecanoic anhydride
≥98%
Sinonimo/i:
Lauric anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
41-43 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
NWADXBLMWHFGGU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... FNTA(2339) , PGGT1B(5229)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup