Documenti
284688
Sigma-Aldrich
Decanoic anhydride
96%
Sinonimo/i:
Capric anhydride
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)8CO]2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.51
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. eboll.
125-140 °C/0.05 mmHg (lit.)
Punto di fusione
24-25 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Densità
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C20H38O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(21)23-20(22)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
HTWWKYKIBSHDPC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Decanoic anhydride was used in the synthesis of 2-deoxy-2-p-methoxybenzylimideneaminio-1,3,4,6-tetra-O-decanoyl-D-glucopyranose.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Paolo Neviani et al.
Journal of nucleic acids, 2010 (2010-08-28)
Here we investigate the supramolecular polymerizations of two lipophilic guanosine derivatives in chloroform by light scattering technique and TEM experiments. The obtained data reveal the presence of several levels of organization due to the hierarchical self-assembly of the guanosine units
A novel extractant based on D-glucosamine for the extraction of molybdenum and tungsten.
Solvent Extraction Research and Development, Japan, 16, 47-56 (2009)