Vai a
L135
L-741,626
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-3-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidinyl]methylindole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 147.00
CHF 124.95
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.85
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 124.95
Prezzo di listinoCHF 147.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, ethanol: 24 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
OC1(CCN(CC1)Cc2c[nH]c3ccccc23)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C20H21ClN2O/c21-17-7-5-16(6-8-17)20(24)9-11-23(12-10-20)14-15-13-22-19-4-2-1-3-18(15)19/h1-8,13,22,24H,9-12,14H2
InChI key
LLBLNMUONVVVPG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
L-741,626 has been used as selective dopamine (D2) receptor antagonist to study its effects on the uptake of dopamine in human embryonic kidney 293 (HEK293) cells.[1] It has also been used as a D2 receptor antagonist to study its effects on thyrotropin-releasing hormone (TRH) induced prolactin release.[2]
Biochem/physiol Actions
L-741,626 is a selective dopamine (D2) receptor antagonist.[3]
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0369SML1804H1512
L-741,626 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L135
L-741,626
CID-2011756 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0369
CID-2011756
AM4113 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1804
AM4113
Haloperidol powder
Sigma-Aldrich
H1512
Haloperidol
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: 24 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.39 mg/mL, 0.1 M HCl: 3 mg/mL, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble
color
white to beige
color
white to beige
color
white to brown
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-741,626
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
L135-10MG04061832091716
L135-50MG04061832091723