Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 111.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 433.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13N3O · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -22 to -32°, c = 1 in H2O
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1N(C[C@H](NC)C2)C3=C2C=CC=C3N1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c1-12-8-5-7-3-2-4-9-10(7)14(6-8)11(15)13-9;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-4,8,12H,5-6H2,1H3,(H,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t8-;/m1./s1
InChI key
VOJRMYBBPKNLLI-ORHWHDKWSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Sumanirole is a highly selective and potent dopamine D2 receptor agonist that decreased plasma prolactin levels and depressed dopamine neuron firing rates in the substantia nigra pars compacta. Sumanirole potently stimulates locomotor activity in in animal models of Parkinson′s disease.
Sumanirole is a highly selective and potent dopamine D2 receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?