Documenti fondamentali
K6250
Sigma-Aldrich
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt hydrate
Sinonimo/i:
D-Arabino-2-hexulopyranosonic acid hemicalcium salt hydrate, Calcium 2-keto-D-gluconate
About This Item
Formula condensata:
C6H9O7 · ½Ca · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3808734
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥99% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Solubilità
water: 49-51 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H10O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+;;/m11../s1
LBTJSFDOKRLTMQ-LWDDDOIUSA-L
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)