Documenti
179698
Sigma-Aldrich
(−)-Diaceton-2-keto-L-gulonsäure
98%
Sinonimo/i:
2,3:4,6-Di-O-isopropyliden-α-L-xylo-2-hexulofuranosonsäure
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18O7 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]21/D −20°, c = 2 in methanol
Punto di fusione
88-90 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]O[H].CC1(C)OC[C@@H]2O[C@]3(OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O7.H2O/c1-10(2)15-5-6-7(17-10)8-12(16-6,9(13)14)19-11(3,4)18-8;/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,13,14);1H2/t6-,7+,8-,12+;/m0./s1
ZFQRGFMVXLSLKZ-QCILGFJPSA-N
WGK 3