Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 270.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(17)8(18)5(2-14)22-12-11(21)10(20)9(19)6(3-15)23-12/h2,4-13,15-21H,1,3H2
InChI key
PZDOWFGHCNHPQD-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC, anhydrous) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility water: 5 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| K4769-1MG | 04061833944738 |