Vai a
08602
Nigerose
≥90.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Sakebiose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 168.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 168.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
color
white
storage temp.
room temp
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)8(18)12(22-3)23-10-6(16)4(2-14)21-11(20)9(10)19/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8-,9-,10+,11?,12-/m1/s1
InChI key
QIGJYVCQYDKYDW-NSYYTRPSSA-N
Application
Nigerose (Sakebiose), an α(1,3) linked glucose disaccaharide, is used as a substrate to identify, differentiate and quantify enzymes such as nigerose phosphorylase(s) and α-glucosidase(s).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
0538992145K4769
Nigerose ≥90.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
08602
Nigerose
Isomaltose analytical standard
Supelco
05389
Isomaltose
D-Panose analytical standard
Supelco
92145
D-Panose
Kojibiose ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
K4769
Kojibiose
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
white to off-white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)