K3513
Anti-KIF3A antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLA10, Anti-KLP-20
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable using suitable for IHC on rat brain perfused with 4% paraformaldehyde
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using rat brain homogenate and whole cell extract of rat pheochromocytoma PC12 cell line.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIF3A(11127)
mouse ... Kif3a(16568)
rat ... Kif3a(84392)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunohistochemical detection of kinesin family member 3A (KIF3A)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2