Documenti fondamentali
I9882
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane
~99%
Sinonimo/i:
Propyl iodide
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.99
Beilstein:
505937
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Tensione di vapore
43 mmHg ( 25 °C)
Saggio
~99%
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. eboll.
101-102 °C (lit.)
Punto di fusione
−101 °C (lit.)
Densità
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCI
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
PVWOIHVRPOBWPI-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C