I9148
Sodium iodoacetate
powder, ≥98%
Sinonimo/i:
Iodoacetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Sodium iodoacetate, ≥98%, BioUltra
Origine biologica
synthetic (organic)
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥98%
Stato
powder
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Punto di fusione
208 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
406.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
208 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)