It is recommended that I7908 be reconstituted in 50mm Phosphate buffer, pH 7 containing 0.1 % BSA or HSA. Please see the link below the access the product datasheet for additional information:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/427/488/i7908dat.pdf
I7908
IL-2 human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophiilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IL-2, Interleukin-2, T-cell growth factor
Scegli un formato
CHF 507.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 507.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Interleukin-2 human, recombinant, expressed in Pichia pastoris, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in Pichia pastoris
Saggio
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Stato
lyophilized powder
PM
predicted mol wt ~15 kDa
Confezionamento
pkg of 10KU
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL2(3558)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Tenemos IL-2 expresado en Pichia Pastoris desde hace un tiempo con esta referencia (I7908) sin reconstituir. Hemos perdido el data sheet y no sabemos en qué solución debemos reconstituirlo. Contacte conmigo para resolver nuestra duda.
1 answer-