Documenti
I5131
Sigma-Aldrich
IgG
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Sinonimo/i:
IgG di pecora
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
sheep
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Grado
reagent grade
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
essentially salt-free, lyophilized powder
Isotipo
IgG
Solubilità
saline: 1 mg/mL at -20 °C (Repeated freezing and thawing is not recommended.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Delle IgG esistono quattro isotipi: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. L′IgG contiene quattro catene polipeptidiche, costituite da due catene pesanti (H) γ identiche da 50 kDa e da due catene leggere (L) κ o λ identiche da 25 kDa, collegate da ponti disolfuro.
Applicazioni
L′IgG purificata può essere usata come antigene di riferimento, standard, agente di bloccaggio o proteina di rivestimento in diversi immunodosaggi, incluso ELISA, dot immunobinding, western immunoblotting, immunodiffusione, immunoprecipitazione e immunoelettroforesi. Altre applicazioni includono i materiali di partenza per la preparazione di immunogeni e immunoadsorbenti in fase solida.
Azioni biochim/fisiol
Gli anticorpi del sottotipo IgG sono le immunoglobuline sieriche più abbondanti del sistema immunitario. Secreti dalle cellule B, si trovano nel sangue e nei fluidi extracellulari e proteggono l′organismo dalle infezioni causate da batteri, funghi e virus. Le IgG materne vengono trasferite al feto attraverso la placenta che è vitale per le difese immunitarie del neonato contro le infezioni.
L′IgG media il trasporto transplacentare e partecipa alla risposta immunitaria secondaria. L′IgG attiva la via classica del sistema dl complemento. Neutralizza particelle virali e tossine. L′IgG ricopre un ruolo chiave nella citotossicità cellulo-mediata anticorpo dipendente (ADCC) e nella fagocitosi. Può avere una connessione con l′allergia. Ha l′emivita sierica più lunga.
Risultati analitici
Dopo ricostituzione con assorbanza a 280 nm (E1%/280 = 14) si deve determinare la concentrazione proteica..
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Deepmala Karmakar et al.
Carcinogenesis, 41(12), 1767-1780 (2020-05-10)
Previously, our laboratory demonstrated that a deregulated E2F5/p38/SMAD3 axis was associated with uncontrolled cellular proliferation in prostate cancer (PCa). Here, we investigate the role of E2F5 in PCa in further details. RNAi-mediated E2F5 knockdown and pathway-focused gene expression profiling in
Bijurica Chakraborty et al.
EBioMedicine, 37, 442-452 (2018-10-20)
Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax are two major parasites responsible for malaria which remains a threat to almost 50% of world's population despite decade-long eradication program. One possible reason behind this conundrum is that the bases of clinical variability in
Agnieszka Gambus et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 12(8), 1225-1232 (2013-03-23)
Hexameric complexes of the six related Mcm2-7 proteins form the core of the replicative helicase. Two other proteins, Mcm8 and Mcm9, with significant homology to Mcm2-7 were first shown to play distinct roles during DNA replication in Xenopus laevis egg
M F Saja et al.
Clinical and experimental immunology, 192(3), 337-347 (2018-02-07)
Hyperlipidaemia accompanies chronic renal disease either as a consequence of the renal dysfunction or as part of generalized metabolic derangements. Under both situations, the lipid profile is characterized by accumulation of triglyceride-rich lipoproteins (TGRLs). This lipid profile is recognized as
S J Peacock et al.
Microbiology (Reading, England), 145 ( Pt 12), 3477-3486 (2000-01-08)
Adhesion of Staphylococcus aureus to human endothelial cells is implicated in the pathogenesis of invasive staphylococcal disease. The adhesion to endothelial cells of isogenic mutants defective in defined surface structures was studied. Three strains of S. aureus defective in fibronectin-binding