I9140
IgG from goat serum
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Goat IgG
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
unconjugated
Grado
technical grade
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Goat IgG is purified from normal goat serum by fractionation.
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)