I2411
Isocitrate Dehydrogenase 1 (NADP+) human
recombinant, expressed in Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
IDH1, Isocitrate Dehydrogenase Cytoplasmic
Scegli un formato
CHF 651.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 651.00
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in Sf9 cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
47.6 kDa
Concentrazione
≥0.30 mg/mL protein (Bradford)
N° accesso NCBI
Malattie correlate
cancer (lung)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCActive Filters