I138
1,5-Isoquinolinediol
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
1,5-Dihydroxyisoquinoline, 5-Hydroxy-1(2H)-isoquinolinone, DiQ
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Punto di fusione
279-281 °C
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1cccc2c(O)nccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-10-9(7)12/h1-5,11H,(H,10,12)
LFUJIPVWTMGYDG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3