Vai a
B4311
BF-170 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2-(4-aminophenyl)quinoline hydrochloride, NSC 168387 hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 107.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 362.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, protect from light, under inert gas
CHF 107.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, protect from light, under inert gas
color
orange
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Nc1ccc(cc1)-c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H12N2.ClH/c16-13-8-5-12(6-9-13)15-10-7-11-3-1-2-4-14(11)17-15;/h1-10H,16H2;1H
InChI key
UYYPMQOFLJHJAW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BF-170 is a new probe for neurofibrillary tangles (tau fibrils) with greater binding affinity to tau than to Aβ fibrils.
BF-170 is a new probe for neurofibrillary tangles (tau fibrils). It exhibits greater binding affinity to tau than to Aβ fibrils, EC50 = 221 nM vs. EC50 = 786 nM (Ki for Aβ > 5,000 nM). BF-170 demonstrates fast clearance from the brain; clearly visualizes neurofibrillary tangles, neuropil threads, and paired helical filament-type neuritis. BF-70 may become one of the candidate compounds for in vivo imaging of tau pathology associated with Alzheimer′s disease and is a useful tool in distinguishing among tau and Aβ fibrils specifically in AD.
Disclaimer
Product is air sensitive, store under inert gas.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B154N142P3998
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated, under inert gas, protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated, protect from light, under inert gas
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
ethanol: 1.2 mg/mL, H2O: >16 mg/mL, 0.1 M NaOH: 24 mg/mL, 0.1 M HCl: >30 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)