H9633
L-Homocysteic acid
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
L-2-Amino-4-sulfobutyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Homocysteic acid, ≥95%
Saggio
≥95%
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
N[C@@H](CCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO5S/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9,10)/t3-/m0/s1
VBOQYPQEPHKASR-VKHMYHEASA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3