Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 198.00 CHF 168.30 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 694.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 168.30
Prezzo di listinoCHF 198.00Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
water: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].C[C@H](NC(c1cccc2nc([O-])c([O-])nc12)P([O-])([O-])=O)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C17H17BrN3O5P.4Na.H2O/c1-9(10-5-7-11(18)8-6-10)19-17(27(24,25)26)12-3-2-4-13-14(12)21-16(23)15(22)20-13;;;;;/h2-9,17,19H,1H3,(H,20,22)(H,21,23)(H2,24,25,26);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t9-,17?;;;;;/m0...../s1
InChI key
SMGAGBKXHAHCGQ-VSYRWHDMSA-J
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility water: 10 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?