H9537
Anti-HMG-1 antibody, Mouse monoclonal
clone HAP46.5, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Amphoterin, Anti-HMGB1, Anti-High-Mobility-Group protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HAP46.5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~25 kDa
Reattività contro le specie
canine, mouse, rat, chicken, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of human MCF7 breast carcinoma cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HMGB1(3146)
mouse ... Hmgb1(15289)
rat ... Hmgb1(25459)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Compatibilità
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)