H7411
Anticorpo monoclonale Anti-HA
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-HA, Anti-emoagglutinina dell’influenza
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HA-7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 1-5 μg/mL using HA tagged fusion protein transfected into mammalian cells fixed with paraformaldehyde.
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- in the labeling of HA-tagged transient receptor potential melastatin 7 (TRPM7) channel protein for immunocytochemistry studies in lymphoblast cell DT40 and human embryonic kidney cells (HEK-293) cells
- in western blotting detection of spindle-associated proteins in Trypanosoma brucei
- in immunostaining of vascular smooth muscle cells (SMCs) for immunocytofluorescence studies
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2