H6269
Esadeciltrimetilammonio bromuro
≥99%
Sinonimo/i:
CTAB, Cetiltrimetilammonio bromuro, Cetrimonio bromuro, Palmitiltrimetilammonio bromuro
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Descrizione
cationic
Saggio
≥99%
Stato
powder or crystals
PM
micellar avg mol wt 62,000
Numero d'aggregazione
170
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92
1 mM (20-25°C)
Punto di fusione
248-251 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1/10 g/mL
HLB
10
Compatibilità
suitable for DNA precipitation
Attività estranea
DNAse (Detection)
NICKase Detection
RNAse, none detected
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- come componente del tampone di estrazione del DNA e dell′RNA
- come costituente di un tampone per la dissoluzione di colorante
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
471.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
244 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.