Vai a
52365
Esadeciltrimetilammonio bromuro
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
CTAB, Cetiltrimetilammonio bromuro, Cetrimonio bromuro, Palmitiltrimetilammonio bromuro
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 148.00
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 406.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.45
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-311-3
Beilstein/REAXYS Number:
3598189
MDL number:
CHF 148.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
cationic
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
mol wt
micellar avg mol wt 62,000
aggregation number
170
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.2%
loss
≤0.5% loss on drying
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
CMC
0.92, 1 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 40 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.06, λ: 280 nm Amax: 0.05
HLB
10
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Application
L′esadeciltrimetilammonio bromuro è stato utilizzato per isolare il DNA a elevato peso molecolare nelle piante e il DNA vegetale per l′uso nell′analisi PCR. È stato adoperato anche per precipitare gli acidi nucleici.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
137142H6269H9151
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
description
EMPROVE® ESSENTIAL, meets NF
description
Molecular Biology, ≥99%
description
BioXtra, ≥99%
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline, powder or crystals
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
≥99%
assay
≥99%
aggregation number
170
aggregation number
-
aggregation number
170
aggregation number
170
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
BioXtra
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esadeciltrimetilammonio bromuro
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
471.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
244 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)