Documenti fondamentali
H4667
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 2C9*2 (R144C), human
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C9 Arg144Cys, CYP2C9 R144C
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Descrizione
purified, soluble
Stato
liquid
Attività specifica
12-88 units/mg protein
PM
54370 g/mol
Concentrazione
3.5-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 ng/mg protein (specific content)
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CYP2C9(1559)
Descrizione generale
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Definizione di unità
One unit will convert 1.0 nanomole of diclofenac (2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid) 4`-hydroxylated product per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)