H3898
(±)-3-Hydroxyoctanoic acid
≥97%
Sinonimo/i:
3-Hydroxy caprylic acid, DL-β-Hydroxycaprylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
Forma fisica
powder or solid
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-2-3-4-5-7(9)6-8(10)11/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
NDPLAKGOSZHTPH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3