H3159
Anti-Histone Deacetylase 2 (HDAC2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HD2, Anti-KDAC2, Anti-RPD3, Anti-YAF1
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 55 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested, human lymph node sections
immunoprecipitation (IP): 50 μg using whole lysate of NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:20,000 using nuclear extract from human HeLa cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC2(3066)
mouse ... Hdac2(15182)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- in immunoblotting and dot blot
- in immunoprecipitation
- in immunohistochemistry
- in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- in western blotting
- in chromatin immunoprecipitation(ChiP)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)