MABE1031
reagente anti-legame poli-ADP-ribosio
Anti-poly-ADP-ribose binding reagent is a reagent that selectively binds to ADP ribose for use in Western Blotting, Immunocytochemistry and Dot Blot.
Sinonimo/i:
poly-ADP-ribose binding reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Analisi immunocitochimica: Un lotto rappresentativo ha rilevato gli oligo(ADPR) e i poli(ADPR)/PAR in cellule 3T3-L1 (Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Epigenetica & funzione nucleare
Comuni modificazioni post traduzionali
Qualità
Analisi di Western Blotting: questo reagente ha rilevato gli oligo (ADPR) e i poly(ADPR) sulla proteina ricombinante PARP1 ADP-ribosilata (Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -80°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2