Documenti
H0508
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Sinonimo/i:
Lawsone, Natural Orange 6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.15
Beilstein:
1565260
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Punto di fusione
192-195 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N