Documenti fondamentali
1.09204
Sigma-Aldrich
Soluzione di ‘Giemsa′azzurro-eosina blu di metilene
Giemsa′s azur eosin methylene blue solution
for microscopy
About This Item
Codice UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.05
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
455 °C
Composizione
C.I. 45380, 2.4 g/L
C.I. 52015 + Azure, 4.1 g/L
contains CH3OH
Limite di esplosione
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
tecniche
microbe id | staining: suitable
pH
6.1-7.0 (20 °C in H2O, undiluted)
P. ebollizione
>65 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 18 °C
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
La soluzione di eosinato di azzurro II e blu di metilene secondo Giemsa per microscopia può essere usata per la colorazione di strisci di sangue e di midollo osseo, di sezioni in paraffina e di campioni clinico-citologici. La colorazione di Giemsa è una delle procedure standard in istologia, essendo in grado di mettere in luce le caratteristiche morfologiche di varie cellule meglio della colorazione H&E. Nelle applicazioni istologiche, la colorazione di Giemsa trova impiego frequente con altre soluzioni coloranti, come la soluzione di May-Grünwald per la colorazione panottica di Pappenheim (MGG). Questa soluzione colorante pronta all′uso in genere colora i nuclei di violetto, per interazione molecolare tra l′eosina Y e un complesso azzurro B-DNA. I due coloranti si combinano a formare un complesso eosina Y-azzurro B-DNA che assume una colorazione la cui intensità dipende dal contenuto di azzurro B e dal rapporto tra azzurro B e eosina Y. Inoltre, la colorazione che si ottiene può variare in base all′effetto della fissazione, ai tempi di colorazione, al valore di pH delle soluzioni o alle sostanze tamponanti presenti. Nelle applicazioni istologiche e clinico-citologiche, la colorazione di Giemsa senza preparati coloranti aggiuntivi viene impiegata come metodo di colorazione panottica di ampia portata. In questo metodo, il colore dei diversi componenti cellulari viene definito dal pretrattamento del campione di materiale cellulare. Qui, le strutture che contengono cromatina (per esempio, i nuclei cellulari) sono visibili in diverse sfumature di azzurro, mentre le componenti acidofile risultano evidenziate in una varietà di sfumature di rosso. Una bottiglia da 500 mL è sufficiente per 3.500-5.000 colorazioni. Questo prodotto è registrato come IVD e certificato CE. Per maggiori dettagli, si prega di consultare le istruzioni per l′uso (IFU) che possono essere scaricate da questa pagina internet.
Applicazioni
Per microscopia. Per la colorazione di strisci di sangue e di midollo osseo, sezioni in paraffina e campioni clinico-citologici.
Risultati analitici
For staining results, please refer to the Instructions for Use link under the Documents Section below.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Dora Posfai et al.
Cell chemical biology, 27(6), 719-727 (2020-04-25)
Plasmodium vivax infects hepatocytes to form schizonts that cause blood infection, or dormant hypnozoites that can persist for months in the liver before leading to relapsing blood infections. The molecular processes that drive P. vivax schizont and hypnozoite survival remain
Questions
  1. Can product 1092040500 be used as a malarial stain? The specified pH range for this product is 6.0 - 8.2 (H₂O, 20 °C) (undiluted). How can the pH be adjusted to 7.2?
    1 answer
    1. Product 109204 does not have specific claims for staining malarial parasites. The Instructions For Use mention staining Helicobacter pylori, but not malaria, as the product is approved for In Vitro Diagnostic Use. The Giemsa solution 109204 is an unbuffered solution. The instructions advise using buffers at pH 6.4, 6.8, or 7.2, depending on customer preference. The resulting colors obtained with the Giemsa solution largely depend on its pH.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Germany
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Great staining
    Staining was consistently good and as crisp as expected.
    Translate with Google