Documenti
GERPN800E
Marcatore Amersham ECL Rainbow - Full range
Full Range, Cytiva RPN800E
Sinonimo/i:
molecular weight markers, protein markers, protein ladders and standards for SDS-PAGE
About This Item
Codice UNSPSC:
41105331
NACRES:
NA.25
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
wetted part: no
Full Range
Confezionamento
pkg of 250 μL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN800E
Colore
Brownish-red
Solubilità
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
I marcatori di peso molecolare Rainbow sono stati migliorati per consentire un′identificazione più rapida e semplice delle proteine su gel di poliacrilammide con SDS. I marcatori sono pronti all′uso e forniscono bande più nette e intense su gel e blot, migliorando la spaziatura tra le bande per una determinazione più accurata del peso molecolare. I colori brillanti e distintivi dei marcatori facilitano la conferma del trasferimento sulle membrane per blotting e dell′orientamento. I marcatori di peso molecolare
Rainbow comprendono una miscela di proteine colorate individualmente che vengono combinate per produrre bande di pari intensità cromatica. La concentrazione approssimativa di proteine è di 1 - 2 mg/mL, a seconda del prodotto. Una confezione da 250 μl è sufficiente per l′uso con 50 minigel (10 x 8 cm) o 25 gel grandi (20 x 20 cm).
Applicazioni
Per applicazioni industriali: reagente analitico, ricerca
Il marcatore Amersham ECL Rainbow - Full Range è stato utilizzato come marcatore di peso molecolare per l′immunofissazione e l′elettroforesi su gel di poliacrilammide con sodio dodecil solfato (SDS-PAGE).
Caratteristiche e vantaggi
  • Monitoraggio dell′avanzamento dell′elettroforesi proteica e valutazione dell′efficienza del trasferimento e del peso molecolare delle proteine sottoposte a blotting, senza colorazione
  • Bande multicolore precolorate ad alta intensità che permettono di distinguere proteine strettamente correlate.
  • I marcatori Rainbow Full-Range (Mr 12.000 - 225.000) utilizzano dieci proteine separate con sei diversi colori.
  • I marcatori Rainbow High-Range (Mr 12.000 - 225.000) utilizzano otto proteine separate con sei diversi colori.
  • I marcatori Rainbow Low-Range (Mr 3500 - 38.000) utilizzano sette proteine separate con cinque diversi colori.
  • Per l′uso su SDS-PAGE
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
Per visionare il certificato di analisi di questo prodotto, visitate www.cytiva.com.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Linear immunoglobulin A bullous dermatosis developing during late pregnancy
Naoyuki I, et al.
The Journal of Dermatology, 44(3) (2017)
Mesenchymal stem cells/multipotent stromal cells (MSCs) are glycolytic and thus glucose is a limiting factor of in vitro models of MSC starvation
Austin N, et al.
Stem Cell Research & Therapy (2016)
Ammonia production from amino acid-based biomass-like sources by engineered Escherichia coli
Yosuke M, et al.
AMB Express (2017)
Articoli
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protocolli
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.