GERPN203D
Hybond® ECL™ nitrocellulose membranes
W × L 20 cm × 3 m, roll nitrocellulose, pack of 1 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
nitrocellulose
roll nitrocellulose
Forma fisica
solid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN203D
Largh. × lungh.
20 cm × 3 m
Colore
White
Dimensione pori
0.45 μm
Note legali
ECL is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva