GEE70092Y
Shrimp Alkaline Phosphatase
Cytiva E70092Y, pack of 500 U
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
shrimp
Stato
liquid
PM
155 kDa
Confezionamento
pack of 500 U
Produttore/marchio commerciale
Cytiva E70092Y
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Completely and irreversibly inactivated in Tris buffers at pH 8.0-8.5 by heating for 15 min at 65°C. No further treatment is necessary.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Removing 5′-phosphates from DNA and RNA.
- Easily inactivated by heat.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)