GE29323952
Superose® 6 Prep Grade HiLoad®
column thread (16/600), Cytiva 29323952
Sinonimo/i:
Superose 6 Column
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Sample volume less than 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 29323952
Parametri
flow rate (1.6 mL/min)
Volume × Diam. × Lungh. del letto
(120 mL) (16 mm) (600 mm)
Diam. int. colonna
(16 mm)
Filettatura della colonna
(16/600)
Descrizione generale
Selectivity for a wide range of proteins: This column is packed with Superose 6 pg resin, which provides good resolution separations of proteins and other biomolecules according to size. The wide fractionation range of the resin enables reproducible and robust separations in the molecular weight range from 5000 up to 5 000 000.
Caratteristiche e vantaggi
- Convenience and reproducibility: can be used with standalone pump or a chromatography system.
- High-resolution separations: purification is possible across an exceptionally broad molecular-weight range.
- Scalable – separations can be scaled up using Superose 6 prep grade resin.
- ÄKTA system compatible – Fittings (1/16”) for direct connection to ÄKTA systems and other chromatography systems.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)