Documenti fondamentali
GE27-1524-01
M13K07 Helper Phage
Cytiva 27-1524-01, pack of 100 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41106501
NACRES:
NA.56
Stato
liquid
Confezionamento
pack of 100 μL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 27-1524-01
Colore
Colorless to light yellow
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
The phage is an M13mp1 derivative containing a modified gene 11[G changed to T at position 6,125, giving a met to ile change at codon 40 of the gene 11 protein (1)], an insertion of the origin of replication of p15A and the kanamycin resistance gene from Tn903 at the Ava I site (position 5,825).
Applicazioni
  • For phage rescue
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)