11034731001
Roche
Primer "random"
lyophilized, sufficient for ≤400 reactions, pkg of 2 mg (Primer, Random pd(N)6 Potassium Salt)
Sinonimo/i:
primer
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized
Livello qualitativo
impiego
sufficient for ≤400 reactions
Confezionamento
pkg of 2 mg (Primer, Random pd(N)6 Potassium Salt)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Offers a consistent representation of all RNA sequences in mRNA
- Can prime cDNA transcription from RNAs lacking a poly(A) tail
- Short cDNA transcripts can overcome the challenges posed by RNA secondary structures
- The average length of cDNAs formed can be controlled by adjusting the ratio of random primers to RNA in the reverse transcription (RT) reaction
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?