10108626001
Roche
Poly(A)
lyophilized, suitable for PCR, pkg of 100 mg
Sinonimo/i:
Poly(A), Polyadenylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Polyadenylic acid
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
PM
700-3500 kDa
Confezionamento
pkg of 100 mg
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
0.5 mg/mL (Working concentration)
tecniche
PCR: suitable
Colore
white
Solubilità
water: soluble
Rapporto di assorbanza
A290/260 nm 0.03-0.05
A280/260 nm 0.28-0.32
A250/260 nm 0.86-0.90
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
2.3μmol/mg Poly(A) (from absorbance) in relation to one mononucleotide unit. Chromatographically homogeneous.
Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
Sequenza
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
A concentration of 0.5 mg/ml is recommended.
Working solution: 0.5 mg/ml is recommended.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?