Vai a
CCF100
CM Sepharose
Fast Flow
Sinonimo/i:
Carboxymethyl Sepharose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 175.00
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 282.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
CHF 175.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
6% cross-linked agarose
particle size
45-165 μm (wet bead)
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pH
4—13
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
storage temp.
2-8°C
General description
Preswollen in 20% ethanol
CCF100-500ml′s updated product number is GE17-0719-01
25 ml is GE17-0719-10
Application
CM Sepharose is used in affinity chromatography, protein chromatography and ion exchange chromatography. CM Sepharose hase been used to study diet supplements and to characterize biochemical and enzymatic properties of Viperidae venom.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
DFF100P7892O6001
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
agarose, 4% cross-linked
matrix
agarose, 4% cross-linked
particle size
45-165 μm (wet bead)
particle size
-
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
-
pore size
-
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
-
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
capacity
110-160 μeq/mL binding capacity(gel volume)
capacity
15-20 mg/mL binding capacity (human serum albumin), 3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
capacity
3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F
flash_point_c
38 - 43 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)