GE17-0061-01
Sephadex® G-100 Superfine
Cytiva 17-0061-01, pack of 100 g
Sinonimo/i:
Size Exclusion Resin
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
Confezionamento
pack of 100 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0061-01
Parametri
flow rate
Matrice
cross-linked dextran
Dimensione particelle
10-40 μm
25-100 μm (wet)
working range
2-10
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step.
- Classic gel filtration medium.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Contenuto correlato
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.