This is a product of Cytiva. The manufacturer notes that this matrix is a well-proven cross-linked agarose size exclusion chromatography base matrix and is frequently used for coupling affinity ligands to the matrix. The matrix is not pre-activated and the user performs all steps in coupling. The matrix contains 6% cross-linked agarose size exclusion chromatography resins. but there is no added functionality or support.
CL6B200
Sepharose™ CL-6B Size Exclusion Resin
Cross-linked, 90-350 mesh
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Sepharose™ CL-6B, Cross-linked
Livello qualitativo
Stato
suspension
Diametro delle microsfere
40-165 μm
Dimensione pori
10,000-1,000,000 fractionation range (Dextrans)
10,000-4,000,000 fractionation range (Globular proteins)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
セファロース™CL-6B(CAS 62610-50-8)はビーズには何も担持されていない無担持のものでしょうか?
1 answer-