G10050
Sephadex® G-100 Size Exclusion Resin
Superfine, 285-700 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Sephadex® G-100, Superfine
Livello qualitativo
tecniche
affinity chromatography: suitable
Gruppo funzionale matrice
phase
Rigonfiamento
1 g swells to 15-20 mL
Dimensioni delle microsfere
20-50 μm
applicazioni
life science and biopharma
Compatibilità
Cytiva
Descrizione generale
Applicazioni
Globular Proteins: 4,000 - 100,000
Dextrans: 1,000 - 100,000
Note legali
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)