G9278
Granzyme B from mouse
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in Pichia pastoris, buffered aqueous solution, ≥10,000 units/mg protein
Sinonimo/i:
GzmB
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in Pichia pastoris
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous solution
Attività specifica
≥10,000 units/mg protein
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
mouse ... Gzmb(14939)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Granzyme B is a neutral serine protease that cleaves aspartic acid residues, inducing cell death by various pathways. It can cleave and activate most of the caspases in vitro and in vivo resulting in a massive amplification of the caspase dependent apoptotic pathway. In addition, granzyme B cleaves directly downstream caspase substrates as PARP DNA-PK2 and DFF45/ICAD leading to cell death. This pathway bypasses inhibition of apoptosis by viral caspase inhibitors found in virus infected cells. It has been shown that granzyme B is capable of inducing cytochrome C release from the mitochondria in a caspase independent way.
Caratteristiche e vantaggi
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?