G1044
Monoclonal Anti-Granzyme B antibody produced in mouse
clone GrB7, tissue culture supernatant
Sinonimo/i:
Anti-C11, Anti-CCPI, Anti-CGL-1, Anti-CGL1, Anti-CSP-B, Anti-CSPB, Anti-CTLA1, Anti-CTSGL1, Anti-HLP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
tissue culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GrB7, monoclonal
Descrizione
not suitable for immunocytochemistry (frozen sections)
PM
antigen 33 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: 1:20 using pretreated tissues
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GZMB(3002)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)