G8761
(±)-Gossypol from cotton seeds
≥95% (HPLC), powder, PAF antagonist/inhibitor
Sinonimo/i:
(±)-2,2′-bis(8-Formyl-1,6,7-trihydroxy-5-isopropyl-3-methylnaphthalene)
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
(±)-Gossypol from cotton seeds, ≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C([H])C1=C(C(O)=C(C2=C(C)C=C(C(C(C)C)=C(O)C(O)=C3C([H])=O)C3=C2O)C(C)=C4)C4=C(C(C)C)C(O)=C1O
InChI
1S/C30H30O8/c1-11(2)19-15-7-13(5)21(27(35)23(15)17(9-31)25(33)29(19)37)22-14(6)8-16-20(12(3)4)30(38)26(34)18(10-32)24(16)28(22)36/h7-12,33-38H,1-6H3
QBKSWRVVCFFDOT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AKR1B1(231) , BAD(572) , BCL2(596) , LDHA(3939) , LDHB(3945) , MCL1(4170)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a standard to quantify the gossypol content in the extracts of leaves and flower buds[2]
- to study its antifertility effects on spermatogenesis in NMRI mice[1]
- to analyse its impact on human spermatozoa[3]
- to incorporate into the artificial diet for larval rearing[4]
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research