Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 138.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 544.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Ailanthone, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1C([C@]([C@@]2([C@]3([H])[C@@]1(O)OC2)[C@@](O4)([H])C[C@@]([C@]3(C)[C@@H]5O)([H])C(C)=CC5=O)([H])CC4=O)=C
InChI
1S/C20H24O7/c1-8-4-12(21)16(24)18(3)10(8)5-13-19-7-26-20(25,17(18)19)15(23)9(2)11(19)6-14(22)27-13/h4,10-11,13,15-17,23-25H,2,5-7H2,1,3H3/t10-,11-,13+,15+,16+,17+,18+,19+,20-/m0/s1
InChI key
WBBVXGHSWZIJST-RLQYZCPESA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE and HPLC), lyophilized powder | description recombinant, expressed in NSO cells, >97% (SDS-PAGE), lyophilized powder | description recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay >97% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color white |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?