G4382
(±)-Gossypol-acetic acid
analytical standard, crystalline complex consisting of equimolar quantities of gossypol and acetic acid, ~95%
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
~95% (HPLC)
~95%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O)=O.CC(C)c1c(O)c(O)c(C=O)c2c(O)c(c(C)cc12)-c3c(C)cc4c(C(C)C)c(O)c(O)c(C=O)c4c3O
InChI
1S/C30H30O8.C2H4O2/c1-11(2)19-15-7-13(5)21(27(35)23(15)17(9-31)25(33)29(19)37)22-14(6)8-16-20(12(3)4)30(38)26(34)18(10-32)24(16)28(22)36;1-2(3)4/h7-12,33-38H,1-6H3;1H3,(H,3,4)
NIOHNDKHQHVLKA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)