Vai a
SML1016
Camalexin
≥98% (HPLC), phytoalexin, powder
Sinonimo/i:
3-(Thiazol-2-yl)-1H-indole, Camalexine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 105.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 447.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 105.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Camalexin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C12=CC=CC=C1NC=C2C3=NC=CS3
InChI
1S/C11H8N2S/c1-2-4-10-8(3-1)9(7-13-10)11-12-5-6-14-11/h1-7,13H
InChI key
IYODIJVWGPRBGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Camalexin has been used in quantification and tolerance assays in Arabidopsis thaliana leaves.
Biochem/physiol Actions
Camalexin is a phytoalexin isolated from cruciferous plants that exhibits antibacterial, antifungal, antiproliferative and cancer chemopreventive activities.
Camalexin is a phytoalexin isolated from cruciferous plants that exhibits antibacterial, antifungal, antiproliferative and cancer chemopreventive activities. Apparently, camalexin increases the ROS levels and is more effective in aggressive prostate cancer cells that express high ROS levels. In Arabidopsis thaliana, camalexin and salicylic acid confer resistance to Phytophthora capsici.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A4330SML0992M8515
Camalexin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1016
Camalexin
Bromosporine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0992
Bromosporine
Monastrol ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
M8515
Monastrol
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
color
white to light brown
color
-
color
white to beige
color
white to off-white
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Hello, where are you sourcing this molecule from? From a plant? Is it induced?
    1 answer
    1. Currently, this product is of synthetic origin. However, this source is subject to change from lot to lot. This information is reported in the product Certificate of Origin. Please see the link below to access the documentation available for this material. See the Certificate of Origin tab to request a lot-specific document.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/sml1016#product-documentation