G4386
γ-Globulins from human blood
≥99% (electrophoresis)
Sinonimo/i:
Human γ-Globulin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human blood
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (electrophoresis)
Stato
powder
tecniche
protein quantification: suitable
Impurezze
HIV, HCV and HBsAg, source material tested negative
≤4% NaCl
Solubilità
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... IGLL1(3543)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)