Documenti fondamentali
G3650
Sigma-Aldrich
Gaskets for vertical standard gel
16.5 cm wide, size 1.0 mm × 22 cm, color-coded red
Scegli un formato
1 EA
CHF 22.70
CHF 22.70
Spedizione prevista il08 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 22.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41105305
NACRES:
NB.51
CHF 22.70
Spedizione prevista il08 aprile 2025
Nome del prodotto
Gaskets for vertical standard gels, 16.5 cm wide, size 1.0 mm × 22 cm, color-coded red
Misura
1.0 mm × 22 cm
Livello qualitativo
Colore
color-coded red
Caratteristiche e vantaggi
Unique silicone rubber gasket provides continuous seal around sides and bottom of glass plates, eliminating the need for a bottom spacer. Order gasket thickness to match comb and spacers. Gaskets are color-coded by thickness for easy identification. Length given is height of assembly; actual gasket length is 2 × h + w.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)