As mentioned in the 'PROPERITES' section, this product is supplied as 25 grids per vial.
G2153
Grids for transmission electron microscopy
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, copper
Scegli un formato
CHF 72.10
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 72.10
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Prodotti consigliati
Materiali
copper
Descrizione
Thin-bar grids
Confezionamento
vial of 25 grids
Diametro
3.05 mm
Dimens. griglia
1000 mesh × 25 μm pitch
Largh. fori
19 μm
Superficie aperta
55%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
How many are in 1Vial? 1or25?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the thickness of G2153?
1 answer-
The grid has a thickness of 5-6 micrometers.